SML1441
Tenatoprazole
≥98% (HPLC)
別名:
(RS)-3-Methoxy-8-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-pyridin-2-yl)methylsulfinyl]-2,7,9-triazabicyclo[4.3.0]nona-2,4,8,10-tetraene
サイズを選択してください
¥9,470
サイズを選択してください
About This Item
¥9,470
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(OC)C(C)=CN=C1CS(C2=NC3=NC(OC)=CC=C3N2)=O
InChI
1S/C16H18N4O3S/c1-9-7-17-12(10(2)14(9)23-4)8-24(21)16-18-11-5-6-13(22-3)19-15(11)20-16/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,18,19,20)
InChI Key
ZBFDAUIVDSSISP-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1441-BULK:
SML1441-VAR:
SML1441-50MG:
SML1441-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ