Merck
SML1367
Sigma-Aldrich
EG00229
≥98% (HPLC)
別名:
N2-[[3-[(2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylsulfonyl)amino]-2-thienyl]carbonyl]-L-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19N7O5S3
CAS番号:
分子量:
497.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
, pale yellow to yellow-orange
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N)C1=C(C=CS1)NS(C2=CC=CC3=NSN=C32)(=O)=O
InChI
1S/C17H19N7O5S3/c18-17(19)20-7-2-4-11(16(26)27)21-15(25)14-10(6-8-30-14)24-32(28,29)12-5-1-3-9-13(12)23-31-22-9/h1,3,5-6,8,11,24H,2,4,7H2,(H,21,25)(H,26,27)(H4,18,19,20)/t11-/m0/s1
InChI Key
ZWWMEDURALZMEV-NSHDSACASA-N
生物化学的/生理学的作用
EG00229 is an antagonist of the VEGF-A receptor neuropilin 1 (NRP1), which decreases viability of A549 lung carcinoma cells. EG00229 impairs VEGFA induced migration of HUV-EC-C endothelial cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1367-5MG:
SML1367-25MG:
SML1367-BULK:
SML1367-VAR:
試験成績書(COA)