Merck
SML1310
Sigma-Aldrich
NSC756093
≥98% (HPLC)
別名:
4,9-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-furo[3,4-b]quinolin-1(3H)-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-6-methoxy-9-phenyl-4,9-dihydrofuro[3,4-b]quinolin-1(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,700
25 MG
¥50,240
¥18,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,700
25 MG
¥50,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO4
CAS番号:
分子量:
337.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,700
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCN1C2=C(C(OC2)=O)C(C3=CC=CC=C3)C4=C1C=C(OC)C=C4
InChI
1S/C20H19NO4/c1-24-14-7-8-15-16(11-14)21(9-10-22)17-12-25-20(23)19(17)18(15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18,22H,9-10,12H2,1H3
InChI Key
SMEJQLRLHKWIFV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction that inhibits proliferation of paclitaxel resistant cancer cells. Apparently, NSC756093 stabilizes a conformation of GBP1 not suitable for binding to PIM1.
NSC756093, a podophyllotoxin analog, is a potent and specific inhibitor of GBP1:PIM1 interaction.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1310-BULK:
SML1310-VAR:
SML1310-5MG:
SML1310-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jing Zhao et al.
Frontiers in oncology, 9, 1494-1494 (2020-01-31)
The Guanylate binding proteins (GBPs) are a family of large GTPases and the most studied GBP family member is the guanylate binding protein 1 (GBP1). Earlier studies revealed that GBP1 expression was inflammatory cytokines-inducible, and most of the studies focused