Merck
SML1249
Sigma-Aldrich
KT185
≥98% (HPLC)
別名:
(2-Phenylpiperidin-1-yl)(4-(3′-(piperidine-1-carbonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, [4′-[1-[(2-Phenyl-1-piperidinyl)carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl][1,1′-biphenyl]-3-yl]-1-piperidinyl-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,430
25 MG
¥56,910
¥13,430
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,430
25 MG
¥56,910
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H33N5O2
CAS番号:
分子量:
519.64
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥13,430
Check Cart for Availability
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
KT185 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6.
KT185 is a very potent, selective inhibitor of a/b-Hydrolase Domain Containing 6 (ABHD6). The compond KT185 is orally bioavailable and inhibits ABHD6 activity in the brain and liver of mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.