Merck
SML1248
Sigma-Aldrich
KT182
≥98% (HPLC)
別名:
[4-[3′-(Hydroxymethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,430
25 MG
¥53,380
¥13,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,430
25 MG
¥53,380
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H26N4O2
CAS番号:
分子量:
438.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1N=NC(C2=CC=C(C3=CC=CC(CO)=C3)C=C2)=C1)N4CCCCC4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C27H26N4O2/c32-19-20-7-6-10-24(17-20)21-12-14-22(15-13-21)25-18-31(29-28-25)27(33)30-16-5-4-11-26(30)23-8-2-1-3-9-23/h1-3,6-10,12-15,17-18,26,32H,4-5,11,16,19H2
InChI Key
GICNKPZHUCVFNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
KT182 is a very potent, orally bioavailable, selective inhibitor of ABHD6 (a/b-Hydrolase Domain Containing 6). IC50 = 1.7 nM. KT182 inhibits ABHD6 activity in the brain and liverin mice (ip administration).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1248-5MG:
SML1248-25MG:
SML1248-BULK:
SML1248-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ku-Lung Hsu et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(21), 8270-8279 (2013-10-25)
α/β-Hydrolase domain containing 6 (ABHD6) is a transmembrane serine hydrolase that hydrolyzes the endogenous cannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) to regulate certain forms of cannabinoid receptor-dependent signaling in the nervous system. The full spectrum of ABHD6 metabolic activities and functions is currently
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.