Merck
SML1223
Sigma-Aldrich
XBD173
≥98% (HPLC)
別名:
AC-5216, Emapunil, N-Ethyl-7,8-dihydro-7-methyl-8-oxo-2-phenyl-N-(phenylmethyl)-9H-purine-9-acetamide, NVP-XBD173
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥18,900
25 MG
¥72,100
¥18,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥18,900
25 MG
¥72,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N5O2
CAS番号:
分子量:
401.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥18,900
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C1=CN=C(C2=CC=CC=C2)N=C1N3CC(N(CC)CC4=CC=CC=C4)=O)C3=O
InChI
1S/C23H23N5O2/c1-3-27(15-17-10-6-4-7-11-17)20(29)16-28-22-19(26(2)23(28)30)14-24-21(25-22)18-12-8-5-9-13-18/h4-14H,3,15-16H2,1-2H3
InChI Key
NBMBIEOUVBHEBM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
XBD173 (emapunil, AC-5216) is a potent and selective translocator protein 18 kDa (TSPO) ligand with a Ki value of 0.297 nM. XBD173 acts at the TSPO translocator protein, formerly called the peripheral benzodiazepine receptor, which is involved in production of neuroactive steroids such as allopregnanolone in the brain. TSPO carries cholesterol from the outer to the inner mitochondrial membrane, which is the rate-limiting step of steroidogenesis. XBD173 enhances GABA-mediated neurotransmission via induction of neurosteroidogenesis and exhibits anti-anxiety and antidepressant-like effects.
XBD173 is a potent and selective translocator protein.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1223-VAR:
SML1223-5MG:
SML1223-BULK:
SML1223-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)