Merck
SAB1408196
Sigma-Aldrich
抗ATPIF1抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATPI, ATPIP, IP, MGC1167, MGC8898
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥68,850
¥68,850
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~12.2 kDa
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATPIF1(93974)
詳細
This gene encodes a mitochondrial ATPase inhibitor. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
ATPIF1 (NP_057395.1, 1 a.a. ~ 106 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVTALAARTWLGVWGVRTMQARGFGSDQSENVDRGAGSIREAGGAFGKREQAEEERYFRAQSREQLAALKKHHEEEIVHHKKEIERLQKEIERHKQKIKMLKHDD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)