アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI Key
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1062-5MG:
SML1062-IP:
SML1062-VAR:
SML1062-25MG:
SML1062-BULK:
試験成績書(COA)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究