安全性情報
SML1039
Sigma-Aldrich
ENMD-1068 hydrochloride
≥97% (HPLC)
別名:
6-Amino-1-[4-(3-methyl-1-oxobutyl)-1-piperazinyl]-1-hexanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥19,200
25 MG
¥66,200
¥19,200
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥19,200
25 MG
¥66,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
319.87
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥19,200
出荷予定日2025年5月19日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCN(CC1)C(=O)CCCCCN)C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C15H29N3O2/c1-13(2)12-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14(19)6-4-3-5-7-16/h13H,3-12,16H2,1-2H3
InChI Key
VRZYMMVEALDDBH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ENMD-1068 hydrochloride has been used as a protease-activated receptor 2 (PAR2) antagonist to determine the pathway responsible for paw edema induced by Crotalus durissus terrificus venom serine protease (Cdtsp 2).[1]
生物化学的/生理学的作用
ENMD-1068 hydrochloride exhibits anti-angiogenic and anti-inflammatory activities.[2]
ENMD-1068 is an antagonist of protease-activated receptor 2 (PAR2).
ENMD-1068 is an antagonist of protease-activated receptor 2 (PAR2). The compound blocks TNFα production in synovial explants from patients with arthritis, and inhibits mast cell tryptase-induced recruitment of eosinophils into the pleural cavity of mice.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1039-5MG:
SML1039-BULK:
SML1039-IP:
SML1039-25MG:
SML1039-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Caroline R C Costa et al.
International journal of molecular sciences, 19(8) (2018-08-17)
Snake venom serine proteases (SVSPs) represent an essential group of enzymatic toxins involved in several pathophysiological effects on blood homeostasis. Some findings suggest the involvement of this class of enzymatic toxins in inflammation. In this paper, we purified and isolated
Yifeng Wang et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 210(6), 531-531 (2014-02-06)
Protease-activated receptor 2 plays an important role in the pathogenesis of endometriosis. We studied the effect of ENMD-1068, a protease-activated receptor 2 antagonist, on the development of endometriosis in a noninvasive fluorescent mouse model. A red fluorescent protein-expressing xenograft model
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
質問
  1. Is there any HPLC trace or absorbance data available for the ENMD-1068 hydrochloride product SML1039?
    1 回答
    1. The ENMD-1068 hydrochloride product, SML1039, exhibits a single absorbance maximum at 210 nanometers.