The analytical standard version of this compound, 34037, is a 10ug/mL solution in acetonitrile. This product is also soluble in chloroform (9.80 - 10.20 mg/ml), methanol (10 mg/ml), ethanol (50 mM), and DMSO (100 mM). The choice of solvent would be best determined by the researcher.
O1877
オクラトキシンA
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
別名:
N-[(3R)-(5-クロロ-8-ヒドロキシ-3-メチル-1-オキソ-7-イソクロマニル)カルボニル]-L-フェニルアラニン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
オクラトキシンA, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
由来生物
Petromyces albertensis
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
Benzene, free
溶解性
ethanol: soluble
作用機序
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI Key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O1877-5MG-PW:
O1877-25MG:4548174008973
O1877-1MG-PW:
O1877-BULK:
O1877-25MG-PW:
O1877-5MG:4548174008980
O1877-1MG:4548174008966
O1877-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.