安全性情報
SML0912
Sigma-Aldrich
SB 674042
≥98% (HPLC)
別名:
(2S)- 1-[[5-(2-Fluorophenyl)-2-methyl-4-thiazolyl]carbonyl]-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methyl]-pyrrolidine (9CI), (S)-1-[5-[2-Fluorophenyl]-2-methylthiazol-4-yl]-1-[2-[[5-phenyl-[1,3,4]oxadiazol-2-yl]methyl]pyrrolidin-1-yl]methanone, SB-674042
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,400
25 MG
¥94,790
¥20,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,400
25 MG
¥94,790
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21FN4O2S
CAS番号:
分子量:
448.51
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥20,400
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(cccc1)c2[s]c(nc2C(=O)N3[C@@H](CCC3)Cc4nnc([o]4)c5ccccc5)C
InChI
1S/C24H21FN4O2S/c1-15-26-21(22(32-15)18-11-5-6-12-19(18)25)24(30)29-13-7-10-17(29)14-20-27-28-23(31-20)16-8-3-2-4-9-16/h2-6,8-9,11-12,17H,7,10,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
InChI Key
HYBZWVLPALMACV-KRWDZBQOSA-N
生物化学的/生理学的作用
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist.
SB-674042 is potent and selective OX1R antagonist. SB-674042 binds with high affinity to OX1R and mediates intracellular calcium flux in OX1R-expressing cells.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0912-BULK:
SML0912-5MG:
SML0912-25MG:
SML0912-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaocen Chang et al.
Pancreas, 48(4), 568-573 (2019-04-05)
The study aimed to investigate the involvement of the mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling pathway in orexin-A/OX1 receptor-induced insulin secretion in rat insulinoma INS-1 cells. Rat insulinoma INS-1 cells were grown and treated with various concentrations of orexin-A, with