表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥17,400 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥65,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2O5
分子量:
338.31
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥17,400
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker.
MONNA is a TMEM16A (ANO1) calcium-activated chloride channel blocker. MONNA blocks rhTMEM16A (ANO1) channel currents in HEK293 cells with and IC50 of 1.27 μM. The compound MONNA does not affect related human or mouse chloride channels bestrophin-1, CLC2 and CFTR at concentrations up to 10 μM.
MONNA (benzbromarone (Benzb) and N-((4-methoxy)-2-naphthyl)-5-nitroanthranilic acid) is a TMEM16A antagonists. It affects the liberation of sarcoplasmic reticulum (SR) calcium in human airway smooth muscle cells.
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color light orange to dark orange | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML0902-BULK: + SML0902-VAR: + SML0902-25MG: + SML0902-5MG:
jan