Merck
SML2754
Sigma-Aldrich
Z3670677764
≥98% (HPLC)
別名:
N-[[5-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3-pyridinamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O
CAS番号:
分子量:
256.34
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Z3670677764 is an inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226 (ZINC128734226).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2754-5MG:
SML2754-VAR:
SML2754-25MG:
SML2754-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus