Merck
SML0898
Sigma-Aldrich
Mps1-IN-3
≥98% (HPLC)
別名:
1-(4-(6-(2-(Isopropylsulfonyl)phenylamino)-9H-purin-2-ylamino)-3-methoxyphenyl)piperidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,230
¥20,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H31N7O4S
CAS番号:
分子量:
537.63
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
light yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1CCN(C2=CC=C(NC3=NC(NC=N4)=C4C(NC5=C(S(=O)(C(C)C)=O)C=CC=C5)=N3)C(OC)=C2)CC1
InChI
1S/C26H31N7O4S/c1-16(2)38(35,36)22-7-5-4-6-20(22)29-25-23-24(28-15-27-23)31-26(32-25)30-19-9-8-17(14-21(19)37-3)33-12-10-18(34)11-13-33/h4-9,14-16,18,34H,10-13H2,1-3H3,(H3,27,28,29,30,31,32)
InChI Key
OFRMASLPWOMYHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Monopolar spindle 1 (Mps1) protein contains a TPR (tetratricopeptide repeat) motif at its N-terminal and a C-terminal kinase domain.[1]
アプリケーション
Mps1-IN-3 has been used in 2D-proliferation and 3D-organotypic culture outgrowth assays.[2]
生物化学的/生理学的作用
Mps1 mediates phosphorylation of kinetochore scaffold 1.[1]
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1, also known as TTK), a Dual-specificity kinase required for spindle pole body duplication and spindle checkpoint function. Mps1-IN-3 inhibited Mps1 kinase activity with an IC50 value of 50 nM inhibited the proliferation of U251 glioblastoma cells as determined by cell counting with an IC50 value of approximately 5 μM, and sensitized glioblastoma cells to vincristine in orthotopic mouse models.
Mps1-IN-3 is an inhibitor of Monopolar spindle 1 (MPS1.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0898-BULK:
SML0898-VAR:
SML0898-25MG:
SML0898-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advances in Cancer Drug Targets: Volume: 2, 61-61 (2014)
Mutant p53 dictates the oncogenic activity of c-Abl in triple-negative breast cancers.
Morrison C D, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2899-e2899 (2017)