SAB4200631
Monoclonal Anti-CYBA antibody produced in mouse
clone CB-64, purified from hybridoma cell culture
別名:
Cytochrome b558 subunit alpha, Neutrophil cytochrome b 22 kDa polypeptide, Superoxide-generating NADPH oxidase light chain subunit, cytochrome b-245 alpha polypeptide, p22-PHOX
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CB-64, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
bovine, mouse, rat, monkey, human, canine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 5-10 μg/test using HeLa cells.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells.
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYBA(1535)
mouse ... Cyba(13057)
rat ... Cyba(79129)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB42006310-100UL:
SAB4200631-200UL:
SAB4200631-BULK:
SAB4200631-100UL:
SAB4200631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ