安全性情報
SML0876
Sigma-Aldrich
Filastatin
≥98% (HPLC)
別名:
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18ClN3O3
CAS番号:
分子量:
359.81
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Filastatin blocks the ability of Candida albicans, and other Candida sp. to bind to polystyrene, and human A549 cell monolayers. Filastatin also blocks biofilm formation and yeast-to-hyphal morphologic transition through inhibition of the hyphal-specific promoter HWP1.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0876-5MG:
SML0876-BULK:
SML0876-VAR:
SML0876-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.