安全性情報
SML0866
Sigma-Aldrich
BMS-191011
≥98% (HPLC)
別名:
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,960
25 MG
¥56,530
¥14,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,960
25 MG
¥56,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10ClF3N2O3
CAS番号:
分子量:
370.71
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NN(C(=O)O2)Cc3c(ccc(c3)Cl)O
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
InChI Key
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel).
BMS-191011 is a potent opener of BKCa opener (large-conductance Ca2+-activated K channel). The compound BMS-191011 has neuroprotective properties in rodent models of stroke, and induces dialation of rat retinal arterioles.
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0866-VAR:
SML0866-5MG:
SML0866-BULK:
SML0866-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.