安全性情報
SML0849
Sigma-Aldrich
GKA50
≥98% (HPLC)
別名:
6-[[3-[(1S)-2-Methoxy-1-methylethoxy]-5-[(1S)-1-methyl-2-phenylethoxy]benzoyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥28,500
25 MG
¥103,400
¥28,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥28,500
25 MG
¥103,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N2O6
CAS番号:
分子量:
464.51
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥28,500
Check Cart for Availability
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(c3ncc(cc3)C(=O)O)C(=O)c1cc(cc(c1)O[C@H](Cc2ccccc2)C)O[C@H](COC)C
InChI
1S/C26H28N2O6/c1-17(11-19-7-5-4-6-8-19)33-22-12-21(13-23(14-22)34-18(2)16-32-3)25(29)28-24-10-9-20(15-27-24)26(30)31/h4-10,12-15,17-18H,11,16H2,1-3H3,(H,30,31)(H,27,28,29)/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
OCBMECSFDVUYQN-ROUUACIJSA-N
生物化学的/生理学的作用
GKA50 is a specific activator of glucokinase (EC50 = 0.03 μM). In mouse MIN6 insulin-secreting cells and rat pancreatic islet cells, GKA50 elicits a leftward shift in response to sub-maximal glucose concentrations as measured by insulin secretion and elevation of intracellular calcium levels.
GKA50 is a specific activator of glucokinase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0849-25MG:
SML0849-VAR:
SML0849-BULK:
SML0849-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)