安全性情報
SML0833
Sigma-Aldrich
HLY78
≥98% (HPLC)
別名:
4-Ethyl-5,6-Dihydro-5-methyl-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine, 4-Ethyl-5-methyl-5,6-dihydro-[1,3]dioxolo[4,5-j]phenanthridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,100
25 MG
¥76,500
¥15,100
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,100
25 MG
¥76,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17NO2
CAS番号:
分子量:
267.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,100
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
Activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway.
HLY78 is an activator of the Wnt/β-Catenin signaling pathway. HLY78 acts upstream of β-catenin synergistically with Wnt. It is believed to bind at a cavity at the dimeric interface of the Axin DIX domain, causing a conformational change of Axin to an active state, potentiating Axin–LRP6 association and promoting Wnt signaling transduction. There are several Wnt inhibitors used to study their potential in cancer therapy but few small molecules that activate the Wnt pathway. In Zebrafish, HLY78 increased the expression of the hematopoietic stem cell (HSC) transcription factors runx1 and cmyb, showing that it might be useful in HSC expansion, which could be important in transplantation and recovery after injury.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0833-BULK:
SML0833-25MG:
SML0833-VAR:
SML0833-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)