アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H27NO9/c1-8(2)24-17-14(18-9(3)19)16(26-12(6)22)15(25-11(5)21)13(27-17)7-23-10(4)20/h8,13-17H,7H2,1-6H3,(H,18,19)/t13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI Key
KMIQMFHPUJUDMC-HHARLNAUSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0832-5MG:
SML0832-VAR:
SML0832-25MG:
SML0832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.