安全性情報
SML0813
Sigma-Aldrich
BRD56491
≥98% (HPLC)
別名:
2-(4-Methylphenyl)-4H-benzo[h]chromen-4-one, 2-(4-Methylphenyl)-4H-naphtho[1,2-b]pyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,920
25 MG
¥68,950
¥16,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,920
25 MG
¥68,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14O2
CAS番号:
分子量:
286.32
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death.
BRD56491 is a nontoxic enhancer of reactive oxygen species (ROS) that strongly elevates markers of oxidative stress without causing cell death. However, combining BRD56491 with nontoxic doses of the glutathione synthesis inhibitor L-buthionine sulfoximine did lead to cell death in a variety of cancer cell lines. BRD56491 can be used to create a more oxidizing cell state and aid in studies of cancer cell lines resilient to induced increases in ROS levels.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0813-25MG:
SML0813-5MG:
SML0813-BULK:
SML0813-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)