Merck
SML0590
Sigma-Aldrich
Isorhapontigenin
≥98% (HPLC)
別名:
(E)- 3′-methoxy-3,4′,5-stilbenetriol, (E)-5-[2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, 3′-Methoxyresveratrol, Isorhapotigenin, Isorhapotogenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O4
CAS番号:
分子量:
258.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=CC(O)=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-19-15-8-10(4-5-14(15)18)2-3-11-6-12(16)9-13(17)7-11/h2-9,16-18H,1H3/b3-2+
InChI Key
ANNNBEZJTNCXHY-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation.
Isorhapontigenin or 4-methoxyresveratrol is a stilbene derivative isolated from a number of plants including Chinese medical herbs Gnetum Cleistostachyum and Iris Domestica (Belamcanda chinensis, leopard lily), and wine grapes. Similarly to resveratrol, isorhapontigenin is a potent antioxidant that attenuates ROS generation. Also, Isorhapontigenin exhibits pro-apoptopic and anti-cancer activities through downregulation of XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML0590-VAR:
SML0590-BULK:
SML0590-5MG:
SML0590-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)