安全性情報
SML0775
Sigma-Aldrich
PZ-II-029
≥98% (HPLC)
別名:
2,5-Dihydro-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-3H-Pyrazolo[4,3-c]quinolin-3-one, 7-Methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-2H-pyrazolo[4,3-c]quinolin-3(5H)-one, PZII-029
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥87,100
¥87,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥87,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H15N3O3
CAS番号:
分子量:
321.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥87,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PZ-II-029 is an a6b3g2/3g2-specific GABAA positive modulator.
PZ-II-029 is the first compound to be identified as a specific postitive modulator of GABAA channels composed of α6β3γ2 subunits.
特徴および利点
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0775-25MG:
SML0775-BULK:
SML0775-5MG:
SML0775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to GABAA receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、GABAA受容体に関連した多数の製品をご用意しています。