安全性情報
SML0699
Sigma-Aldrich
4′-Methoxyflavone
≥97% (HPLC)
別名:
2-(4-Methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 2-(4-Methoxyphenyl)chromone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,250
¥25,250
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O3
CAS番号:
分子量:
252.26
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥25,250
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管条件
protect from light
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)cccc2
InChI
1S/C16H12O3/c1-18-12-8-6-11(7-9-12)16-10-14(17)13-4-2-3-5-15(13)19-16/h2-10H,1H3
InChI Key
OMICQBVLCVRFGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that inhibits the accumulation of poly (ADP-ribose) and neuronal cell death following chemically-induced DNA damage or NMDA excitation.
4-methoxyflavone is a neuroprotective agent that is an inhibitor of PARP-1 mediated cell death (parthanatos).
その他情報
Light sensitive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0699-50MG:
SML0699-VAR:
SML0699-BULK:
SML0699-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R N Gacche et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 577-578, 35-48 (2015-05-06)
Relationship between structural diversity and biological activities of flavonoids has remained an important discourse in the mainstream of flavonoid research. In the current study anti-angiogenic, cytotoxic, antioxidant and cyclooxygenase (COX) inhibitory activities of diverse class of flavonoids including hydroxyl and