Merck
SML0664
Sigma-Aldrich
LM11A-31 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
別名:
2-Amino-3-methyl-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-pentanamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥8,585
25 MG
¥34,600
¥8,585
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥8,585
25 MG
¥34,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25N3O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
316.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥8,585
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
oil
保管条件
desiccated
colorless to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.CCC(C)C(N)C(=O)NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C12H25N3O2.2ClH/c1-3-10(2)11(13)12(16)14-4-5-15-6-8-17-9-7-15;;/h10-11H,3-9,13H2,1-2H3,(H,14,16);2*1H
InChI Key
LLIHJRRZJDEKLB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
LM11A-31 dihydrochloride has been used to study the effect of p75 neurotrophin receptor (p75 NTR) blockade, by non-peptide LM11A-31 ligand, on PC12 cell viability.[1]
生物化学的/生理学的作用
LM11A-31 is a non-peptide ligand of the p75 neurotrophin receptor (p75NTR). LM11A-31 blocks pro-NGF induced cell death in neuronal cultures, and protects neuronal cells from the the cytotoxic effects of cisplatin or methotrexate. Oral administration of LM11A-31 promotes the survival of oligodendrocytes and myelinated axons in a mouse spinal cord injury model and improves function in both weight-bearing and non-weight bearing tests.
LM11A-31 is a p75 neurotrophin receptor (p75NTR) ligand.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0664-25MG:
SML0664-VAR:
SML0664-BULK:
SML0664-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Different responses of PC12 cells to different pro-nerve growth factor protein variants
Soligo M, et al.
Neurochemistry International, 129, 104498-104498 (2019)
Marzia Soligo et al.
Neurochemistry international, 129, 104498-104498 (2019-07-07)
The present work aimed to explore the innovative hypothesis that different transcript/protein variants of a pro-neurotrophin may generate different biological outcomes in a cellular system. Nerve growth factor (NGF) is important in the development and progression of neurodegenerative and cancer
Valentina Pallottini et al.
Cells, 9(10) (2020-10-08)
Despite its undisputable role in the homeostatic regulation of the nervous system, the nerve growth factor (NGF) also governs the relevant cellular processes in other tissues and organs. In this study, we aimed at assessing the expression and the putative