SML2153
TAM1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
5-Hydroxy-4-[(4-methyl-1-piperidinyl)methyl]-2-phenyl-3-benzofurancarboxylic acid ethyl ester Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,840
25 MG
¥51,600
¥12,840
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,840
25 MG
¥51,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
429.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥12,840
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
TAM1 is an inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13. TAM1 binds to Pks13 TE domain. TAM1 exhibit a potent bactericidal activity against Mycobacterium Tuberculosis H37Rv strain.
inhibitor of the thioesterase activity of Mycobacterium tuberculosis polyketide synthase Pks13.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2153-25MG:
SML2153-5MG:
SML2153-BULK:
SML2153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Thomas R Ioerger et al.
PloS one, 8(9), e75245-e75245 (2013-10-03)
Identification of new drug targets is vital for the advancement of drug discovery against Mycobacterium tuberculosis, especially given the increase of resistance worldwide to first- and second-line drugs. Because traditional target-based screening has largely proven unsuccessful for antibiotic discovery, we
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the