Merck
BP1229
カペシタビン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5′-デオキシ-5-フルオロ-N-[(ペンチロキシ)カルボニル]シチジン, Ro-9-1978
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,700
¥34,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22FN3O6
CAS番号:
分子量:
359.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
品質水準
APIファミリー
capecitabine
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI Key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Capecitabine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Capecitabine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。
    カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。カペシタビンは3段階の酵素反応と以下の2種類の中間代謝物を経由して活性化され、最終的に5-フルオロウラシルを生成します:5′-デオキシ-5-フルオロシチジン(5′-DFCR)および 5′-デオキシ-5-フルオロウリジン(5′-DFUR)。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    注意書き
    危険有害性の分類
    Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)