Merck
SML0588
Sigma-Aldrich
CP-94,253 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
1,4-ジヒドロ-3-(1,2,3,6-テトラヒドロ-4-ピリジニル)-5H-ピロール[3,2-b]ピリジン-5-オン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,860
25 MG
¥52,110
¥13,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,860
25 MG
¥52,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19N3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
330.25
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,860
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.CCCOc1ccc2[nH]cc(C3=CCNCC3)c2n1
InChI
1S/C15H19N3O.2ClH/c1-2-9-19-14-4-3-13-15(18-14)12(10-17-13)11-5-7-16-8-6-11;;/h3-5,10,16-17H,2,6-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
HGFPLQPNCZQRLO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist with approximately 25x and 40x selectivity over the closely related 5-HT1D and 5-HT1A receptors. Ki values are 89, 2, 860, 49 and 1,600 nM for 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D and 5-HT2 receptors respectively. CP-94,253 was found to be anxiolytic in animal models; dose-dependently enhanced reinforcing effects of cocaine (self-administration);and reduced food intake.
CP-94,253 is a potent and selective serotonin 5-HT1B receptor agonist.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0588-5MG:
SML0588-VAR:
SML0588-BULK:
SML0588-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
質問
  1. Is this product blood-brain barrier permeable?
    1 回答
    1. The compound is blood-brain barrier permeable, as indicated by a review published in J Physiol. 2009 Jan 1; 587(Pt 1): 49–60, titled "Pharmacological targeting of the serotonergic system for the treatment of obesity" (PMID: 19029184)