Merck
SML0507
Sigma-Aldrich
NPC26
≥98% (HPLC)
別名:
4,5,6,7-Tetrahydro-5,5,7,7-tetramethyl-2-[[(5-nitro-2-thienyl)carbonyl]amino]-thieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, NPC-26
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥13,690
¥13,690
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥13,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23N3O5S2
CAS番号:
分子量:
437.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,690
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
light orange to dark orange
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c2CC(C)(C)NC(C)(C)c2sc1NC(=O)c3ccc(s3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H23N3O5S2/c1-6-27-17(24)13-10-9-18(2,3)21-19(4,5)14(10)29-16(13)20-15(23)11-7-8-12(28-11)22(25)26/h7-8,21H,6,9H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI Key
DWGSXNATVAGHKZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells, similar to erastin. The effects of NPC26 are independent of ROS scavengers, which can block cell death induced by erastin.
NPC26 induces mitochondrial fragmentation and cell death in RAS expressing cells.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0507-5MG:
SML0507-VAR:
SML0507-BULK:
SML0507-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)