Merck
SML0407
Sigma-Aldrich
ML 141
≥98% (HPLC)
別名:
4-[4,5-ジヒドロ-5-(4-メトキシフェニル)-3-フェニル-1H-ピラゾール-1-イル]-ベンゼンスルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥29,300
25 MG
¥58,800
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥29,300
25 MG
¥58,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21N3O3S
CAS番号:
分子量:
407.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥29,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (warmed, clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(C1=CC=C(C=C1)N2N=C(C3=CC=CC=C3)CC2C4=CC=C(OC)C=C4)(=O)=O
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
InChI Key
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ML 141は、次の用途で使用されています。
  • ヒト不死化歯肉上皮(HIGE)細胞中のCDC42 GTPアーゼを阻害するために。[1]
  • 末梢核の局在に対する低分子Rho GTPアーゼの役割を研究するために、Rhoキナーゼ阻害剤として。[2]
  • 損傷したミトコンドリア周囲におけるF-アクチンケージの形成にどのアクチン調節因子およびアクチン核剤が関与するのかを特定するために、アクチン調節因子阻害剤として。[3]
  • CCD-1070Sk細胞を処理するために、Cdc42の選択的非競合的阻害剤として。[4]
生物化学的/生理学的作用
ML 141は、RhoファミリーGTPase cdc42の強力な選択的阻害剤です。
ML 141は、RhoファミリーGTPase cdc42の強力な選択的阻害剤です。酵素活性阻害のIC50は200 nMであり、RhoファミリーメンバーRac、RasまたはRabに対する活性は示しません。Cdc42は、その後のArp2/3複合体を活性化する神経性ウィスコット-アルドリッチ症候群タンパク質(N-WASP)への直接結合を通じて、アクチン重合の調節に関与しています。この複合体は、アクチンの分岐ネットワークへの重合を媒介し、細胞接着、細胞骨格の配置、食作用および宿主病原体相互作用、運動性、遊走、膜タンパク質輸送などの重要な機能を調節します。
特徴および利点
本化合物はCyclic Nucleotide研究用製品です。さらにCyclic Nucleotide研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal TransductionのGTP結合タンパク質(低分子量)のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0407-IP:
SML0407-5MG:
SML0407-25MG:
SML0407-VAR:
SML0407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Multiple routes of endocytic internalization of PDGFR beta contribute to PDGF-induced STAT3 signaling
Jastrzkebski K, et al.
Journal of Cell Science, 130(3), 577-589 (2017)
Local arrangement of fibronectin by myofibroblasts governs peripheral nuclear positioning in muscle cells
Roman W, et al.
Developmental Cell, 46(1), 102-111 (2018)
Intracellular periodontal pathogen exploits recycling pathway to exit from infected cells
Takeuchi H, et al.
Cellular Microbiology, 18(7), 928-948 (2016)
Brennan D Gerlach et al.
Cell death and differentiation, 27(2), 525-539 (2019-06-22)
Inflammation-resolution is a protective response that is mediated by specialized pro-resolving mediators (SPMs). The clearance of dead cells or efferocytosis is a critical cellular program of inflammation-resolution. Impaired efferocytosis can lead to tissue damage in prevalent human diseases, like atherosclerosis.
Myosin VI-dependent actin cages encapsulate parkin-positive damaged mitochondria
Kruppa AJ, et al.
Developmental Cell, 44(4), 484-499 (2018)
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.