SML1654
R-Ketorolac
≥95% (HPLC)
別名:
(+)-Ketorolac, (1R)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid;, (R)-(+)-ketorolac, (R)-Ketorolac
サイズを選択してください
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +162 to +178°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)[C@H]1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI Key
OZWKMVRBQXNZKK-LLVKDONJSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1654-25MG:
SML1654-BULK:
SML1654-5MG:
SML1654-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)