アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O5S/c1-12-7-8-16(10-19(12)29(21,25)26)22-20(24)15-5-4-6-17(9-15)27-11-18-13(2)23-28-14(18)3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,22,24)(H2,21,25,26)
InChI Key
OZZQJOAJXMUXCO-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
553512-10MG:
試験成績書(COA)