Merck
SML0286
Sigma-Aldrich
BMS 753
≥98% (HPLC)
別名:
4-[[(2,3-Dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-2-oxo-1H-inden-5-yl)carbonyl]amino]-benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,920
¥16,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,920
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21NO4
CAS番号:
分子量:
351.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)C(=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C21H21NO4/c1-20(2)15-10-7-13(11-16(15)21(3,4)19(20)26)17(23)22-14-8-5-12(6-9-14)18(24)25/h5-11H,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI Key
KFBPBWUZXBYJDG-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM).
BMS 753 is a very potent, specific agonist for RARa (Ki = 2 nM). BMS 753 does not display significant effects on RARg in reporter based assays, or in binding assays measuring displacement of labeled retinoic acid.
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0286-5MG:
SML0286-25MG:
SML0286-BULK:
SML0286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.