アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: ≥16 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1[nH]c2ccc(Cl)cc2c1C3=CCNCC3
InChI
1S/C14H15ClN2.ClH/c1-9-14(10-4-6-16-7-5-10)12-8-11(15)2-3-13(12)17-9;/h2-4,8,16-17H,5-7H2,1H3;1H
InChI Key
WWSNDUWIZDYGIQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0139-5MG:
SML0139-25MG:
SML0139-BULK:
SML0139-VAR:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、セロトニン受容体に関連した多数の製品をご用意しています。