Merck
SML0101
Sigma-Aldrich
モンテルカスト ナトリウム 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-クロロ-2-キノリニル)エテニル]フェニル]-3-[2-(1-ヒドロキシ-1-メチルエチル)フェニル]プロピル]チオ]メチル]シクロプロパン酢酸 ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥23,000
50 MG
¥71,600
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥23,000
50 MG
¥71,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H35ClNO3S·Na · xH2O
分子量:
608.17 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +90 to +106° in methanol (c=1)
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
DMSO: ≥8 mg/mL at 60 °C
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC2)CC([O-])=O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
InChI
1S/C35H36ClNO3S.Na.H2O/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;;/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/b15-10+;;/t32-;;/m1../s1
InChI Key
QAXHQHBRRJHZHL-ZPQUALOVSA-M
アプリケーション
モンテルカストナトリウム水和物は、気道炎症および肺線維症に対するGumiganghwal-tang水溶性抽出物(GGTA)の保護効果を研究するためのポジティブコントロールとして使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
モンテルカストナトリウム水和物は、CysLT1受容体サブタイプ特異的なアンタゴニストです;抗喘息薬;抗アレルギー薬
モンテルカストナトリウム水和物は、喘息の維持療法や季節性アレルギー症状の緩和に使用されるロイコトリエン受容体アンタゴニスト(LTRA)です。CysLT1受容体サブタイプ特異的なアンタゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD)&(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は、ADME Toxの研究に使用するための製品です。その他の主要なADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのロイコトリエン受容体のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0101-10MG:
SML0101-BULK:
SML0101-50MG:
SML0101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hoang Kim Tu Trinh et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 141, 17-23 (2019-01-22)
Identification of the characterization of cysteinyl leukotrienes receptor (CysLTRs) could facilitate our understanding of these receptors' role in asthma. We aimed to investigate the localization and interactions of CysLTRs using a mouse model of asthma. BALB/c mice were administered ovalbumin
Elisa Viciani et al.
Scientific reports, 6, 20609-20609 (2016-02-11)
The involvement of pathogenic bacteria in obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS) has yet to be elucidated. We investigated the possible role of group A streptococcus (GAS) in OSAS pathogenesis. In 40 tonsillectomized patients affected by OSAS and 80 healthy controls
Aqueous extract of gumiganghwal-tang, a traditional herbal medicine, reduces pulmonary fibrosis by transforming growth Factor beta1/Smad signaling pathway in murine model of chronic Asthma
Jeon WY, et al.
Testing, 11(10), e0164833-e0164833 (2016)
Rajesh Chavan et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 51(3), 251-261 (2020-10-21)
Nafithromycin is a next generation lactone ketolide antibiotic slated to enter phase III clinical development in India for the treatment of CABP as a shorter 800 mg-OD X3 day therapeutic regimen. Nafithromycin exhibits potent activity against MDR Streptococcus pneumoniae including erythromycin and
Michela Illiano et al.
Frontiers in oncology, 10, 799-799 (2020-06-26)
Acute myeloid leukemia (AML) is a progressive hematopoietic-derived cancer arising from stepwise genetic mutations of the myeloid lineage. cAMP response element-binding protein (CREB) is a nuclear transcription factor, which plays a key role in the multistep process of leukemogenesis, thus
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research