This product is a research grade Itopride and not considered a primary or secondary standard. Currently, there is no primary standard product available.
SML0033
Itopride 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-[[4-[2-(ジメチルアミノ)エトキシ]フェニル]メチル]-3,4-ジメトキシ ベンズアミド塩酸塩, N-[p-[2-(ジメチルアミノ)エトキシ]ベンジル]ベラトルアミド 塩酸塩
サイズを選択してください
¥16,100
サイズを選択してください
About This Item
¥16,100
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥48 mg/mL
オーガナイザー
Abbott
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
InChI
1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H
InChI Key
ZTOUXLLIPWWHSR-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0033-BULK:
SML0033-VAR:
SML0033-50MG:
SML0033-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)