Merck
SML0005
Sigma-Aldrich
セリバスタチン ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-フルオロフェニル)-5-(メトキシメチル)-2,6-ビス(1-メチルエチル)-3-ピリジニル]-3,5-ジヒドロキシ-6-ヘプテン酸 ナトリウム塩 水和物, Rivastatin 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥42,900
25 MG
¥159,000
¥42,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥42,900
25 MG
¥159,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H33FNNaO5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
481.53 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥42,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +18 to +26° in ethanol
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)c1-c2ccc(F)cc2)C(C)C
InChI
1S/C26H34FNO5.Na.H2O/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b11-10+;;/t19-,20-;;/m1../s1
InChI Key
NJHMEKXCHXHQPP-PZLZTSNUSA-M
詳細
セリバスタチンナトリウム塩水和物は、脂質低下剤のスタチンクラスに属します。[1]これは、MAPキナーゼの活性化の低下、AP-1(アクチベータータンパク質-1)およびNF-kB(核因子-kB)結合活性の阻害、炎症反応の阻害および腎障害の改善に役立ちます。コレステロールも減少させます。[2]シトクロムP450 (CYP)3A4および(CYP)2C8により代謝されます。[1]セリバスタチンナトリウム塩水和物は、横紋筋融解症に関係しています。[3]
アプリケーション
セリバスタチンナトリウム塩水和物は、細胞培養の栄養補助剤として使用されています。[4]
セリバスタチンナトリウム塩水和物は細胞シグナル伝達研究において使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
HMG-CoAレダクターゼ阻害剤
アテローム性動脈硬化性プラークに蓄積したマクロファージは、プラークの破裂および血栓形成を引き起こします。セリバスタチンは、マクロファージの増殖を抑制し、マトリックスメタロプロテイナーゼおよび組織因子分子の発現を減少させ、急性冠動脈事象を減少させます。[5][6]
セリバスタチンナトリウムは、HMG-CoAレダクターゼ阻害剤です。HMG-CoAレダクターゼは、コレステロール産生の重要酵素です。
特徴および利点
本化合物は、Bayerにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0005-25MG:
SML0005-BULK:
SML0005-VAR:
SML0005-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cerivastatin prevents angiotensin II-induced renal injury independent of blood pressure-and cholesterol-lowering effects
Park JK, et al.
Kidney International, 58(4), 1420-1430 (2000)
Itraconazole alters the pharmacokinetics of atorvastatin to a greater extent than either cerivastatin or pravastatin
Mazzu AL, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 68(4), 391-400 (2000)
A frameshift variant of CYP2C8 was identified in a patient who suffered from rhabdomyolysis after administration of cerivastatin
Ishikawa C, et al.
Journal of Human Genetics, 49(10), 582-585 (2004)
M Aikawa et al.
Circulation, 103(2), 276-283 (2001-02-24)
Unstable atherosclerotic plaques that cause acute coronary events usually contain abundant macrophages expressing matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue factor (TF), molecules that probably contribute to plaque rupture and subsequent thrombus formation. Lipid lowering with HMG-CoA reductase inhibitors reduces acute coronary
GTSE1: a novel TEAD4-E2F1 target gene involved in cell protrusions formation in triple-negative breast cancer cell models
Stelitano D, etal.
Oncotarget, 8(40), 67422-67422 (2017)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research