certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001333
traceable to USP 1140430
APIファミリー
clopidogrel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m0./s1
InChI Key
FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
遺伝子情報
human ... P2RY12(64805)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clopidogrel Bisulfate is a novel antiplatelet agent which is chemically related to ticlopidine. It acts against ischaemic stroke, myocardial infraction as well as vascular disease. It is reported to have exhibited clinical efficacy greater than that of aspirin, during large phase III trials.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1431-1G-PW:
PHR1431-1G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック