由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
414.49
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1c2c(c(cc(c2C(=O)C(C)C)O)O)C(C3=C1C(C(=O)C(C3=O)(C)C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-10(2)14-15-12(25)9-13(26)16(18(27)11(3)4)19(15)30-21-17(14)20(28)23(5,6)22(29)24(21,7)8/h9-11,14,25-26H,1-8H3
InChI Key
AYAUOXWJIWVPSO-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01075-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ