Merck
SMB00513
Sigma-Aldrich
1-(3-Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-1-butanone
≥95% (LC/MS-UV)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥111,500
¥111,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥111,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O4
CAS番号:
分子量:
238.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥111,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-UV)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-6-9(14)12-11(17-3)7-10(15)8(5-2)13(12)16/h7,15-16H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
GRQAKVFPDMDUIF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)