Merck
SMB00167
Sigma-Aldrich
Dactylorhin E
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥48,460
¥48,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥48,460
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H40O16
CAS番号:
分子量:
620.60
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥48,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@](CC(C)C)(CC(=O)O)C(=O)OCc2ccc(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H40O16/c1-12(2)7-27(8-17(30)31,43-25-23(37)21(35)19(33)16(10-29)42-25)26(38)39-11-13-3-5-14(6-4-13)40-24-22(36)20(34)18(32)15(9-28)41-24/h3-6,12,15-16,18-25,28-29,32-37H,7-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t15-,16-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
ZGNUJHGCJSHIQU-JOOANJHQSA-N
詳細
植物由来の天然産物
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00167-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)