Merck
PHL89569
アシアチン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
2α,23-ジヒドロキシウルソール酸, NSC 166063, ダンマロール酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥70,300
¥70,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥70,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O5
CAS番号:
分子量:
488.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥70,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
325-330 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChI Key
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
以下の用途で使用されるアジア酸誘導体合成の出発物質です。
  • 抗癌剤
  • グリコーゲンホスホリラーゼ阻害剤
  • 肝臓保護剤
生物化学的/生理学的作用
アジア酸は、創傷治癒で広く使用されています。アジア酸には、抗酸化性、抗炎症性、および神経保護作用があります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89569-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)