Merck
SMB00115
Sigma-Aldrich
Verproside
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26O13
CAS番号:
分子量:
498.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O13/c23-6-12-14(27)15(28)16(29)21(32-12)34-20-13-9(3-4-31-20)17(18-22(13,7-24)35-18)33-19(30)8-1-2-10(25)11(26)5-8/h1-5,9,12-18,20-21,23-29H,6-7H2/t9-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
InChI Key
DBUOUVZMYWYRRI-YWEKDMGLSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00115-1MG:
試験成績書(COA)