Merck
SMB00105
Sigma-Aldrich
Isorhapontin
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O9
CAS番号:
分子量:
420.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-8-11(4-5-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI Key
KLPUXMNQDCUPNO-DXKBKAGUSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00105-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Almuth Hammerbacher et al.
Plant physiology, 157(2), 876-890 (2011-08-26)
Stilbenes are dibenzyl polyphenolic compounds produced in several unrelated plant families that appear to protect against various biotic and abiotic stresses. Stilbene biosynthesis has been well described in economically important plants, such as grape (Vitis vinifera), peanut (Arachis hypogaea), and