Merck
SLMTBP2-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 2.0 mL, colorless, pkg of 100 ea (individually wrapped)
別名:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
製品SLMTBP2-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
無菌性
sterile
包装
pkg of 100 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Eppendorf® 022600044 (North America)
容量
2.0 mL
colorless
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)