Merck
SH2911
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
B-Cell Activation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
お問い合わせ
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、大腸菌グリセロ-ルストック(テリフィックブロス、100μg/mlカルベニリン、10%グリセロ-ル)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバ-コ-ドがついた96ウェルプレ-トで販売されています。遺伝子ファミリ-セットと一緒に、RefSeq, 遺伝子の解説, 遺伝子の記号, クロ-ンID, ヘアピン配列, 遺伝子座同士のつながり, およびプレ-トマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が得られます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:99、クローン数:563
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pierre Youinou
Journal of autoimmunity, 28(2-3), 143-151 (2007-03-17)
The interest for B cells has recently been revived. They normally play a role in the development, the regulation, as well as the activation of lymphoid architecture: they regulate dendritic cells and T-cell subsets function through cytokine production. Receptor editing
Pavel Tolar et al.
Immunological reviews, 221, 64-76 (2008-02-16)
The binding of antigen to the B-cell receptor (BCR) induces BCR clustering and signaling cascades that lead to the activation of a variety of genes associated with B-cell activation. Over the last several years, our understanding of the molecular details