Merck
SH1031
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAヒト遺伝子ファミリーセット、レンチウイルス粒子
Ion Channels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
お問い合わせ
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レンチウイルス粒子(抜き取り試験でプレート力価測定)は、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。必要以上の凍結/融解をしないように、そしてウイルス粒子の機能を最大にするために、4×50 μLの小分け包装で供給されます。各遺伝子ファミリーセットの力価は抜き取り試験(クローンの10%)により確認されています。完全に力価確認されたセットもご購入いただけます。詳しくは[email protected]までお問い合わせください。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子シンボル、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップポジションを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
Number of Genes: 278, Number of Clones: 1456
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Declan A Doyle
Molecular membrane biology, 21(4), 221-225 (2004-09-17)
Water is probably the most important molecule in biology. It solvates molecules, all biochemical reactions occur in it and it is a major driving force in protein folding. Phospholipid membranes separate different water environments, but connections do exist between the
Stephen C Cannon
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 4(2), 174-183 (2007-03-31)
The ion channelopathies are a diverse array of human disorders caused by mutations in genes coding for ion channels. More than 40 different channelopathies have been identified, with representative disorders from every major class of ion channel and affecting all
R Zufferey et al.
Nature biotechnology, 15(9), 871-875 (1997-11-05)
Retroviral vectors derived from lentiviruses such as HIV-1 are promising tools for human gene therapy because they mediate the in vivo delivery and long-term expression of transgenes in nondividing tissues. We describe an HIV vector system in which the virulence
Sheila A Stewart et al.
RNA (New York, N.Y.), 9(4), 493-501 (2003-03-22)
Genome-wide genetic approaches have proven useful for examining pathways of biological significance in model organisms such as Saccharomyces cerevisiae, Drosophila melanogastor, and Caenorhabditis elegans, but similar techniques have proven difficult to apply to mammalian systems. Although manipulation of the murine
Courtney G Woods et al.
Toxicology and applied pharmacology, 238(1), 27-36 (2009-04-21)
Hypochlorous acid (HOCl) is potentially an important source of cellular oxidative stress. Human HOCl exposure can occur from chlorine gas inhalation or from endogenous sources of HOCl, such as respiratory burst by phagocytes. Transcription factor Nrf2 is a key regulator