安全性情報
SCP0245
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H98N18O14S1
分子量:
1363.63
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.32
製品SCP0245は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
[Tyr8]-物質P,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
アプリケーション
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0245-5MG:
SCP0245-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)