アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]4N(CCC4)C(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CCCCN)CCC(=O)N)CCC(=O)N)Cc2ccccc2)Cc1ccccc1)CC(C)C)C(=O)N)C
InChI
1S/C63H98N18O13S/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-/m0/s1
InChI Key
ADNPLDHMAVUMIW-CUZNLEPHSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Substance P receptors
包装
警告
シーケンス
物理的形状
再構成
その他情報
Chiwakata, C.B., et al. 1996. Infect. Immun. 64, 5106.
Tanabe, T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 299, 187.
Heath, M.J., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1192.
Zhu, J., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 279.
Garland, A.M., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 104.6.
Wei, J.Y., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 136.14.
WGK
WGK 1
Jan Code
05-23-0600-5MG:
05-23-0600-25MG:
05-23-0600-1MG:
05-23-0600-MG:
試験成績書(COA)