安全性情報
SCP0203
Sigma-Aldrich
オレキシンA、アフリカツメガエルSS(4-10/5-12)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C139H230N46O42S4
分子量:
3345.86
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Asp-Cys-Cys-Arg-Gln-Lys-Thr-Cys-Ser-Cys-Arg-Ile-Tyr-Asp-Ile-Leu-Arg-Gly-Thr-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Leu-NH2
アプリケーション
Orexins/Hypocretins, Orexin A/ hypocretin-1 and Orexin B/ hypocretin-2, are excitatory neuropeptides that mediate there effects via two receptors, OX-1 and OX-2. Orexins are involved in food intake, obesity regulation, energy homeostasis and differentiation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0203-500UG:
SCP0203-1MG:
試験成績書(COA)